Przejdź do
281980
Pinacyanol bromide
Dye content 95 %
Synonim(y):
1,1′-Diethyl-2,2′-carbocyanine bromide, 2,2′-Trimethinequinocyanine bromide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H25BrN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
433.38
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
MDL number:
form
solid
Quality Level
composition
Dye content, 95%
mp
286 °C (dec.) (lit.)
λmax
607 nm
SMILES string
[Br-].CCN1C(=C\C=C\c2ccc3ccccc3[n+]2CC)C=Cc4ccccc14
InChI
1S/C25H25N2.BrH/c1-3-26-22(18-16-20-10-5-7-14-24(20)26)12-9-13-23-19-17-21-11-6-8-15-25(21)27(23)4-2;/h5-19H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
COPIHGSSCONEQG-UHFFFAOYSA-M
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
281980-1G04061826112038