Przejdź do
281549
1-Butanol
anhydrous, 99.8%
Synonim(y):
n-Butanol, Butyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
450,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
2 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1820,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.05
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-751-6
Beilstein/REAXYS Number:
969148
MDL number:
Assay:
99.8%
Grade:
anhydrous
Bp:
116-118 °C (lit.)
Vapor pressure:
5 (4 mmHg) at 20 °C hPa
450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
2.55 (vs air)
vapor pressure
5 (4 mmHg) at 20 °C hPa
assay
99.8%
form
liquid
autoignition temp.
649 °F
expl. lim.
11.2 %
impurities
<0.005% water
evapn. residue
<0.0005%
color
colorless
refractive index
n20/D 1.399 (lit.)
pH
7 (20 °C, 70 g/L)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
density
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Butanol may be used as a solvent for the deoxygenation of O-protected alcohols via Barton-McCombie protocol.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Butanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
35 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tributylstannane (Bu3SnH)-catalyzed barton-mccombie deoxygenation of alcohols: 3-deoxy-1,2:5,6-bis-O-(1-methylethylidene)-a-D-ribo-hexofuranose
Tormo J and Fu GC
Organic Syntheses, 78, 239-239 (2002)
Iwona Żur et al.
Plant reproduction, 26(3), 297-307 (2013-07-05)
Miscanthus × giganteus is a popular energy crop, which due to its hybrid origin is only vegetatively reproduced. Asexual embryogenesis in anther and microspore culture leading to double haploids production could allow to regain the ability for sexual reproduction and to increase
Hong Wang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 28(43), 9545-9549 (2016-09-14)
An organic Schottky barrier diode is created in a single planar PEDOT:Tos film by treating a half of the PEDOT:Tos film with TDAE vapor. Current is rectified in one direction by the Schottky barrier at the junction. The unique planar
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
281549-2L04061837532306
281549-100ML04061826219829
281549-1L04061826220177
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?