Przejdź do
26423
Zinc stearate
purum, 10-12% Zn basis
Synonim(y):
Stearic acid zinc salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
250,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
748,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)16COO]2Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
632.33
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3919706
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
grade
purum
autoignition temp.
1454 °F
composition
mixture consisting mainly of palmitate (C16) and stearate (C18) salts, 90% , stearate salt : Minimum, ~40%
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
concentration
10-12% Zn
impurities
≤3.5% free acid (as stearic acid)
ign. residue
12-15%
loss
≤1% loss on drying, 105 °C
mp
128-130 °C (lit.)
solubility
alcohol: insoluble(lit.), benzene: soluble(lit.), diethyl ether: insoluble(lit.), water: insoluble(lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[Zn]OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/2C18H36O2.Zn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
InChI key
XOOUIPVCVHRTMJ-UHFFFAOYSA-L
General description
The effect of zinc stearate on mechanical properties and on thermal stability of plastigels obtained from polyvinylchloride and dioctylphthalate plastisols was studied. Zinc stearate decreases the melt viscosity of the ionomeric blend of maleated ethylene-propylene-diene monomers and maleated high-density polyethylene.
Application
Zinc stearate has been used as reinforcing filler and as a plasticizer for the maleated ethylene-propylene-diene rubber.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3075641724758415057
solubility
alcohol: insoluble(lit.), diethyl ether: insoluble(lit.), benzene: soluble(lit.), water: insoluble(lit.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
reaction suitability
core: zinc, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
mp
128-130 °C (lit.)
mp
128-130 °C (lit.)
mp
-
mp
200 °C (lit.)
autoignition temp.
1454 °F
autoignition temp.
1454 °F
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
loss
≤1% loss on drying, 105 °C
loss
-
loss
-
loss
-
ign. residue
12-15%
ign. residue
-
ign. residue
-
ign. residue
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The effect of zinc stearate on melt-processable ionomeric blends based on zinc salts of maleated high-density polyethylene and maleated EPDM rubber.
Antony P and De SK.
Polymer, 40(6), 1487-1493 (1999)
Ionic thermoplastic elastomer based on maleated EPDM rubber. I. Effect of zinc stearate.
Datta S, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 61(1), 177-186 (1996)
Effect of zinc stearate and/or epoxidized soybean oil on gelation and thermal stability of PVC-DOP plastigels.
Baltacioglu H and Balkose D.
Journal of Applied Polymer Science, 74(10), 2488-2498 (1999)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
26423-10KG04061831829143
26423-1KG04061826123003