Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 459,00 zł | |
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
459,00 zł
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (chloroform + isoamyl alcohol, GC)
form
liquid
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected, ≤0.001% free alkali (as NH3)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.1, λ: 280 nm Amax: 0.07
SMILES string
ClC(Cl)Cl.CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O.CHCl3/c1-5(2)3-4-6;2-1(3)4/h5-6H,3-4H2,1-2H3;1H
InChI key
BKHZIBWEHPHYAI-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.5% (chloroform + isoamyl alcohol, GC) | assay ≥99.5% (chloroform + isoamyl alcohol, GC) | assay - | assay - |
| grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade Molecular Biology | grade Molecular Biology |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| technique(s) GC/GC: suitable | technique(s) GC/GC: suitable | technique(s) ChIP: suitable, DNA extraction: suitable, DNA purification: suitable | technique(s) - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| cation traces Al: ≤0.5 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg | cation traces Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.1 mg/kg | cation traces - | cation traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform – isoamyl alcohol mixture
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-66-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 25668-100ML | 04061826058220 |
| 25668-15ML-KC | 04061838102881 |
| 25668-500ML | 04061826058237 |