Przejdź do
252883
5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)-21H,23H-porphine
Dye content 95 %
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C48H38N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
734.84
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Aby zapytać o ten produkt 252883, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder or crystals
Quality Segment
composition
Dye content, 95%
λmax
424 nm, 653 nm (2nd)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
COc1ccc(cc1)-c2c3ccc(n3)c(-c4ccc(OC)cc4)c5ccc([nH]5)c(-c6ccc(OC)cc6)c7ccc(n7)c(-c8ccc(OC)cc8)c9ccc2[nH]9
InChI
1S/C48H38N4O4/c1-53-33-13-5-29(6-14-33)45-37-21-23-39(49-37)46(30-7-15-34(54-2)16-8-30)41-25-27-43(51-41)48(32-11-19-36(56-4)20-12-32)44-28-26-42(52-44)47(40-24-22-38(45)50-40)31-9-17-35(55-3)18-10-31/h5-28,49,52H,1-4H3/b45-37-,45-38-,46-39-,46-41-,47-40-,47-42-,48-43-,48-44-
InChI key
PJOJZHHAECOAFH-PJEPRTEXSA-N
General description
5,10,15,20-Tetrakis(4-methoxyphenyl)-21H,23H-porphine is an achiral porphyrin derivative. It forms chiral supramolecular assemblies via spontaneous symmetry breaking at the air or water interface.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
477567428361247367
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
crystalline powder
composition
Dye content, 95%
composition
Dye content, 95%
composition
Dye content, 85%
composition
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
λmax
424 nm
λmax
421 nm
λmax
618.0-624.0 nm in hexane
λmax
415 nm
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
M Belén Ballatore et al.
European journal of medicinal chemistry, 83, 685-694 (2014-07-11)
A covalently linked porphyrin-fullerene C60 dyad 5 was synthesized by 1,3-dipolar cycloaddition using 5-(4-formylphenyl)-10,15,20-tris[3-(N-ethylcarbazoyl)]porphyrin, N-methylglycine and fullerene C60. Methylation of 5 was used to obtain a cationic dyad 6. Spectroscopic properties were compared in toluene, N,N-dimethylformamide (DMF) and toluene/sodium bis(2-ethylhexyl)sulfosuccinate
Chirality amplification of porphyrin assemblies exclusively constructed from achiral porphyrin derivatives.
Chen P, et al.
ChemPhysChem, 7(11), 2419-2423 (2006)
Maximiliano L Agazzi et al.
Organic & biomolecular chemistry, 18(7), 1449-1461 (2020-02-07)
Chromophore-fullerene C60 hybrids possess interesting properties that enable them to act as heavy atom-free photosensitizers and reactive oxygen species (ROS) producers. Here, two new diketopyrrolopyrrole-C60 conjugates were efficiently synthesized and characterized. The conjugates show broadband absorption in the visible spectral
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
252883-1G04061826111987