Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 353,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
23201100
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
EC Number:
231-545-4
MDL number:
353,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Silica gel, high-purity grade (Davisil Grade 646), 35-60 mesh, pore size 150 Å
grade
high-purity grade (Davisil Grade 646)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
manufacturer/tradename
Davisil®
technique(s)
LPLC: suitable
surface area
300 m2/g
matrix
Silica
matrix active group
silica
particle size
250-500 μm, 35-60 mesh
pore size
1.15 cm3/g pore volume, 150 Å
pH
7.0 (5% in slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Silica gel is a rigid 3D network of colloidal silica. It is exclusively used as a support material for the active titanium (III) centers in Ziegler-Natta catalysts. Silica gel allows a controlled fragmentation leading to form uniform polymer particles with narrow particle size distribution and high bulk density. Silica gel is classified as below:
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction.
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction.
Legal Information
Davisil is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silica gel
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
T Martin et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (1)(1), 24-25 (2002-07-18)
Texture-related features of water intrusion in hydrophobised MCM-41 silicas render these materials especially suitable for energy dissipation in mechanical dampers.
A simple method for production of pure silica from rice hull ash
Kalapathy, U., A. Proctor, and J. Shultz.
Bioresource Technology, 73, 257-262 (2000)
Silica gel supported zirconocene dichloride/methylalumoxane catalysts for ethylene polymerization: Effects of heterogenation on activity, polymer microstructure and product morphology.
Janiak, Christoph, and Bernhard Rieger.
Angew. Makromol. Chem., 215, 47-57 (1994)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 83041-1G-F | 04061826104668 |
| 236845-1KG | 04061838512871 |
| 236845-100G | 04061838512857 |