Przejdź do
235628
Vanillin azine
99%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[4-(HO)C6H3-3-(OCH3)CH=N-]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.31
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
99%
form
powder, crystals or chunks
mp
179-181 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
COc1cc(ccc1O)\C=N\N=C\c2ccc(O)c(OC)c2
InChI
1S/C16H16N2O4/c1-21-15-7-11(3-5-13(15)19)9-17-18-10-12-4-6-14(20)16(8-12)22-2/h3-10,19-20H,1-2H3/b17-9+,18-10+
InChI key
GGQDJSIYHIRXDW-BEQMOXJMSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)