Przejdź do
229253
Carminic acid
≥90% (HPLC)
Synonim(y):
Natural Red 4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
617,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H20O13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
492.39
EC Number:
215-023-3
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
75470
Beilstein/REAXYS Number:
71651
617,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +3.1°, c = 1 in H2O
color
purple to red-purple, red to very dark red
mp
136 °C
solubility
1 N acetic acid: 1%, clear to hazy, red
λmax
495 nm
ε (extinction coefficient)
≥13000 at 222-228  nm in ethanol at 0.03 g/L, ≥18000 at 275-281 nm in ethanol at 0.03 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1c(C(O)=O)c(O)cc2C(=O)c3c(O)c(O)c([C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c(O)c3C(=O)c12
InChI
1S/C22H20O13/c1-4-8-5(2-6(24)9(4)22(33)34)13(25)10-11(15(8)27)16(28)12(18(30)17(10)29)21-20(32)19(31)14(26)7(3-23)35-21/h2,7,14,19-21,23-24,26,28-32H,3H2,1H3,(H,33,34)/t7-,14-,19+,20-,21+/m1/s1
InChI key
DGQLVPJVXFOQEV-JNVSTXMASA-N
General description
Carmine is a cochineal product usually furnished as an aluminum and calcium salt of carminic acid. Carminic acid is used for human-medical cell diagnosis and serves the purpose of the histological investigation of sample material of human origin. It is suitable for staining nuclei in histological sections. It is utilized in various staining methods including the procedure for detection of glycogen and mucous substances (Best′s carmine), for nuclear staining, or vital staining.
Application
Carminic acid (CI 75470) is used in Orth′s lithium carmine technique for nuclear staining, Best′s stain for glycogen, and Southgates′s mucicarmine method.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1129803320585PHL82865
Carminic acid primary reference standard
03320585
Carminic acid
Carminic acid phyproof® Reference Substance
PHL82865
Carminic acid
color
purple to red-purple, red to very dark red
color
-
color
-
color
-
solubility
1 N acetic acid: 1%, clear to hazy, red
solubility
-
solubility
-
solubility
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
food and beverages
application(s)
-
form
powder
form
-
form
-
form
crystals
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carminic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Gabriel J. Lauro, Jack Francis
Natural Food Colorants: Science and Technology (2000)
J.D. Houghton, G.A.F. Hendry
Natural Food Colorants (2012)
Ana Serrano et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 401(2), 735-743 (2011-06-01)
A new analytical approach based on high-performance liquid chromatography with diode array detector (HPLC-DAD) and multivariate data analysis was applied and assessed for analyzing the red dye extracted from cochineal insects, used in precious historical textiles. The most widely used
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
229253-1G04061838781734
229253-5G04061838781741
Questions
  1. which is the origin of carminic acid, it is suitable for vegetarians?
    1 answer
    1. The origin of this product is listed in the lot-specific Certificate of Origin. This product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals. Currently, a food grade product option is not available.