Przejdź do
22192
Cellulose Chromatography Resin
acetate phthalate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
439,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C116H116O64
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2534.12
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
MDL number:
439,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Cellulose acetate phthalate,
form
powder
Quality Segment
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
acetylated cellulose
matrix active group
phthalate
capacity
1.0 meq/mL
separation technique
reversed phase
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC(=O)C)O)OC(=O)c4c(cccc4)C(=O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)OC(=O)c3c(cccc3)C(=O)O)O)COC(=O)C
InChI
1S/C32H34O19/c1-13(33)45-11-19-21(35)25(49-29(42)17-9-5-3-7-15(17)27(38)39)23(37)32(48-19)51-24-20(12-46-14(2)34)47-31(44)26(22(24)36)50-30(43)18-10-6-4-8-16(18)28(40)41/h3-10,19-26,31-32,35-37,44H,11-12H2,1-2H3,(H,38,39)(H,40,41)/t19-,20-,21-,22+,23-,24-,25+,26-,31-,32+/m1/s1
InChI key
DMNFZTKVDDFCQE-WJXNTJCASA-N
General description
Cellulose acetate phthalate (CAP) is a microbicide which inactivates sexually transmitted disease (STD) pathogens like HIV-1.[1] CAP has been used for enteric film coating of tablets and capsules.[2]
Application
CAP is used as a stabiling agent in the preparation of Pseudolatex.[3]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0001054109835522183
USP
USP
1098355
Cellacefate
Cellulose powder, suitable for column chromatography
Supelco
22183
Cellulose
matrix
acetylated cellulose
matrix
-
matrix
-
matrix
Cellulose
matrix active group
phthalate
matrix active group
-
matrix active group
-
matrix active group
polymer
separation technique
reversed phase
separation technique
-
separation technique
-
separation technique
size exclusion (SEC)
capacity
1.0 meq/mL
capacity
-
capacity
-
capacity
-
form
powder
form
-
form
-
form
powder
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
LPLC: suitable
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What solvent is recommended for Product 22192 for use in enteric coating capsules?
    1 answer
    1. CAP is compatible with most water-soluble and insoluble plasticizers, with diethyl phthalate (DEP), tributyl citrate (TBC), triethyl citrate (TEC), tributyrin, and triacetin being the most used, typically in the range of 25 – 35% by weight of dry polymer. Acetone-methanol or aqueous dispersion may also work for this purpose.