Przejdź do
21578
Needle Cleaning Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Hamilton 76620
packaging
1 ea of
General description
Formulated specifically for GC syringes.
Perfect for cleaning small orifices such as FID jets and syringe needles. This kit includes one 70 mL bottle (makes 700 mL of cleaning solution), ten wires in each of five sizes (0.076 to 0.306 mm O.D.), and instructions.
Packaged in a reusable box that prevents wires from being damaged during storage.
Cleaning wires (O.D.)Use to clean needle gauges
0.089 mm26s, 31-33
0.126 mm22s, 25s, 28-30
0.167 mm27
0.207 mm24-26 mm
0.306 mm22, 23 and larger
Application
Needle Cleaning Kit may be used as first aid kit for syringe to insure its accuracy and prolonged life.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BAF1707200002262720779
manufacturer/tradename
Hamilton 76620
manufacturer/tradename
Bel-Art F17072-0000
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Hamilton 80366
packaging
1 ea of
packaging
pack of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 6 ea
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Syringes are precision instruments and need care. Learn to correctly inspect, use, unclog, handle, clean and store them to ensure good accuracy, reproducibility, and lifetime.
Analytical chemists at the launch pad.
Bennett, Helein D.
Analytical Chemistry, 49.3, 322A-326A (1977)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
2157804061834426011