Przejdź do
210684
Acid Blue 25
Dye content 45 %
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H13N2NaO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
416.38
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
62055
NACRES:
NA.47
EC Number:
229-068-1
MDL number:
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, 45%
solubility
water: 1%
λmax
600 nm
ε (extinction coefficient)
≥10000 at 254-260 nm in ethanol at 0.03 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].Nc1c(cc(Nc2ccccc2)c3C(=O)c4ccccc4C(=O)c13)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H14N2O5S.Na/c21-18-15(28(25,26)27)10-14(22-11-6-2-1-3-7-11)16-17(18)20(24)13-9-5-4-8-12(13)19(16)23;/h1-10,22H,21H2,(H,25,26,27);/q;+1/p-1
InChI key
LIKZXCROQGHXTI-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A5268A3157198218
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
solubility
water: 1%
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL, blue
solubility
H2O: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
composition
Dye content, 45%
composition
Dye content, 45-65%
composition
Dye content, ≥50%
composition
Dye content, 50%
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Carolina Rosai Mendes et al.
Environmental science and pollution research international, 26(23), 24235-24246 (2019-06-24)
The quaternization of chitosan molecules creates materials with high adsorptive capacity towards textile dyes, which renders them capable of rapidly removing such dyes from a solution. In this study, a novel material was synthesized in bead form to adsorb the
Islam M Minisy et al.
Journal of colloid and interface science, 551, 184-194 (2019-05-12)
By using methyl orange template, polypyrrole nanotubes were obtained by the oxidative polymerization of pyrrole. The nanotubes were carbonized in inert atmosphere to nitrogen-enriched carbon nanotubes. These were subsequently coated with 20 wt% of polypyrrole prepared in the absence or the
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
210684-25G04061832338521