Przejdź do
201316
Quinaldine Red
Dye content 95 %
Synonim(y):
2-(4-Dimethylaminostyryl)-1-ethylquinolinium iodide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
592,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H23IN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.33
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-221-5
Beilstein/REAXYS Number:
3798055
MDL number:
592,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder or crystals
Quality Segment
composition
Dye content, 95%
technique(s)
titration: suitable
solubility
ethanol: 1 mg/mL, clear, dark red
λmax
528 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[I-].CC[n+]1c(\C=C\c2ccc(cc2)N(C)C)ccc3ccccc13
InChI
1S/C21H23N2.HI/c1-4-23-20(16-12-18-7-5-6-8-21(18)23)15-11-17-9-13-19(14-10-17)22(2)3;/h5-16H,4H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
JOLANDVPGMEGLK-UHFFFAOYSA-M
Application
Quinaldine Red has been used as a fluorescent probe for α1-acid glycoprotein (AAG).
Biochem/physiol Actions
Quinaldine Red (2-(p-Dimethylaminostyryl) quinoline ethiodide) is a very dark red or reddish-black colored powder. It has been used mainly for regulation of cell proliferation, in diagnostic agents of disease related with amyloid accumulation, detecting enzyme activity and dental bleaching materials. In addition, quinaldine red also been implicated in treatment of allodynia and virus infectious diseases. It is colorless at pH 1.4 and red at pH 3.2.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quinaldine Red
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
H Imamura et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 16(9), 926-929 (1993-09-01)
We attempted to develop a fluorescent probe superior to conventional ones (8-anilino-1-naphthalenesulfonate and auramine O) for use in the study of drug-binding sites on alpha 1-acid glycoprotein (AGP). It was found that quinaldine red (QR) strongly bound to AGP and
World Health Organization
The International Pharmacopoeia, 1 (2006)
Paul Zuck et al.
Analytical biochemistry, 342(2), 254-259 (2005-06-14)
Miniaturization of high-throughput screening (HTS) assays has several obvious advantages, including increased throughput and lower cost by reduction in reagent consumption. Although absorbance assays are widely used in research laboratories, their application for HTS in a low-volume format has been
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
201316-25G04061838764270
201316-5G04061838764287