Przejdź do
19732
4-tert-Butylcalix[4]arene-tetraacetic acid tetraethyl ester
purum, ≥97.0% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C60H80O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
993.27
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
Beilstein/REAXYS Number:
3587002
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥97.0% (HPLC)
mp
153-158 °C
SMILES string
CCOC(=O)COc1c2Cc3cc(cc(Cc4cc(cc(Cc5cc(cc(Cc1cc(c2)C(C)(C)C)c5OCC(=O)OCC)C(C)(C)C)c4OCC(=O)OCC)C(C)(C)C)c3OCC(=O)OCC)C(C)(C)C
InChI
1S/C60H80O12/c1-17-65-49(61)33-69-53-37-21-39-27-46(58(8,9)10)29-41(54(39)70-34-50(62)66-18-2)23-43-31-48(60(14,15)16)32-44(56(43)72-36-52(64)68-20-4)24-42-30-47(59(11,12)13)28-40(55(42)71-35-51(63)67-19-3)22-38(53)26-45(25-37)57(5,6)7/h25-32H,17-24,33-36H2,1-16H3
InChI key
HZHADWCIBZZJNV-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Substituted calixarene with interesting cation-binding properties; Synthesis of an ester with fluorescent response to complexation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C. Perez-Jimenez et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 480-480 (1993)
Inorganic Chemistry, 32, 2644-2644 (1993)
F. Arnaud-Neu et al.
Journal of the American Chemical Society, 111, 8681-8681 (1989)