Przejdź do
19329
Omeprazole
analytical standard
Synonim(y):
5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Antra, Losec
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
322,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19N3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
345.42
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
322,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.3% water
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
InChI
1S/C17H19N3O3S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
InChI key
SUBDBMMJDZJVOS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR10591478505BP765
Omeprazole analytical standard
Supelco
19329
Omeprazole
Omeprazole United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1478505
Omeprazole
Omeprazole British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP765
Omeprazole
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Omeprazole
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaofang Huo et al.
Gut, 63(7), 1042-1052 (2013-09-21)
Oesophagitis might result from the effects of chemokines produced by oesophageal cells in response to gastro-oesophageal reflux, and not solely from the direct, caustic effects of refluxed gastric juice. Proton pump inhibitors (PPI) can block chemokine production through mechanisms independent
Anju Nohria et al.
Journal of the American Heart Association, 3(1), e000609-e000609 (2014-01-07)
Inflammation is fundamental to the development of atherosclerosis. We examined the effect of anti-inflammatory doses of salicylate on endothelium-dependent vasodilation, a biomarker of cardiovascular risk, in a broad range of subjects. We performed a randomized, double-blind, placebo-controlled crossover trial evaluating
J Dent
Alimentary pharmacology & therapeutics, 17 Suppl 1, 5-9 (2003-03-05)
Plasma concentration measurements have confirmed that the advantageous hepatic metabolism of esomeprazole results in a greater delivery of acid suppressant to the systemic circulation, compared with an equal dose of omeprazole. Also, this superior delivery has been shown to cause
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
19329-50MG04061838760739