Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution | 663,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
concentration
1 g/L Cr(VI) in H2O (nominal concentration)
technique(s)
ICP: suitable
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
10-30°C
General description
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Search & download your certificate here.
Application
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable |
| grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| product line TraceCERT® | product line TraceCERT® | product line TraceCERT® | product line TraceCERT® |
| application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc |
| concentration 1 g/L Cr(VI) in H2O (nominal concentration) | concentration 1 g/L Ce in nitric acid (nominal concentration) | concentration 1 g/L Sb in nitric acid (nominal concentration) | concentration 1 g/L Pt in hydrochloric acid (nominal concentration) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7789-09-5
7789-09-5
7789-09-5
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 517690-5G | 04061837073847 |
| 19036-100ML | 04061838759771 |