Przejdź do
18930
1,2-Butanediol
purum, ≥98.0% (GC)
1,2-Butanediol
Synonim(y):
1,2-Butylene glycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
207,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39020504
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
209-527-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
969169
Assay:
≥98.0% (GC)
207,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.438
bp
191-192 °C/747 mmHg (lit.)
density
1.006 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCC(O)CO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-4(6)3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
InChI key
BMRWNKZVCUKKSR-UHFFFAOYSA-N
Application
1,2-Butanediol has been used:
  • to investigate dilatometric measurements of excess molar volumes and excess partial molar volumes for binary mixtures of N,N-dimethylformamide with 1,2-alkanediols
  • in the preparation of 1,2-diolates of titanium by reaction with titanium (IV) isopropoxide or titanium (IV) chloride
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
200.1 °F - closed cup
flash_point_c
93.4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Volumetric properties of N, N-dimethylformamide with 1, 2-alkanediols at 20 C.
Iloukhani H and Ghorbani R.
Journal of Solution Chemistry, 27(2), 141-149 (1998)
1, 2-Diolates of titanium as suitable precursors for the preparation of photoactive high surface titania.
Saadoun L, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 21(4), 266-277 (1999)
Laurent Imbert et al.
Journal of analytical toxicology, 38(9), 676-680 (2014-09-05)
A liquid chromatography coupled with electrospray tandem mass spectrometry method was developed for the analysis of ethylene glycol, diethylene glycol, triethylene glycol, 1,4-butanediol, 1,2-butanediol, 2,3-butanediol, 1,2-propanediol and 1,3-propanediol, in serum after a Schotten-Baumann derivatization by benzoyl chloride. Usual validation parameters
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
18930-1L04061837014260
18930-250ML04061838759146
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review