Przejdź do
18224
Fraxetin
analytical standard
Synonim(y):
7,8-Dihydroxy-6-methoxycoumarin, Fraxetin
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H8O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.17
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
209-376-2
MDL number:
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤2.5% water (calc. from elemental analysis)
mp
230-231 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
COc1cc2C=CC(=O)Oc2c(O)c1O
InChI
1S/C10H8O5/c1-14-6-4-5-2-3-7(11)15-10(5)9(13)8(6)12/h2-4,12-13H,1H3
InChI key
HAVWRBANWNTOJX-UHFFFAOYSA-N
Application
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fraxetin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)