Przejdź do
18122
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
greener alternative
for catalysis, ≥98.5% (T)
Synonim(y):
BMIMPF6
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
758,00 zł
568,50 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15F6N2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥98.5% (T)
568,50 zł
Cena katalogowa758,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.5% (T)
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤0.03% water
refractive index
n20/D 1.41
density
1.38 g/mL at 20 °C (lit.)
anion traces
bromide (Br-): ≤10 mg/kg, chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
greener alternative category
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.F6P/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-7(2,3,4,5)6/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
IXQYBUDWDLYNMA-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate is a high-purity ionic liquid (HPIL) with low water and halogen content, which makes it an effective solvent for transition-metal-catalyzed reactions. Some of its other advantageous properties include hydrophobicity and lack of vapor pressure.
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Temperature and pressure dependence of the viscosity of the ionic liquid 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Harris, Kenneth R., Lawrence A. Woolf, and Mitsuhiro Kanakubo
Journal of Chemical and Engineering Data, 50.5, 1777-1782 (2005)
Low-pressure solubilities and thermodynamics of solvation of eight gases in 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Jacquemin, Johan, et al.
Fluid Phase Equilibria, 240.1, 87-95 (2006)
Molecular Reorientational Dynamics of the Neat Ionic Liquid 1?Butyl?3?methylimidazolium Hexafluorophosphate by Measurement of 13C Nuclear Magnetic Relaxation Data
Antony, Jurgen H., et al.
ChemPhysChem, 4.6, 588-594 (2003)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
18122-5G-F04061838755193
18122-50G-F04061838083913
Questions
  1. Is it liquid?
    1 answer
    1. This product is supplied as either a liquid or viscous liquid.