Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 275,00 zł | |
| 6 x 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
275,00 zł
Nazwa produktu
Sodium benzoate, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E211, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), powder
grade
puriss.
Quality Segment
assay
99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
form
powder
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, FCC, E211
impurities
acidity or alkalinity, complies, oxidizable impurities, complies, residual solvents, complies, ≤0.001% heavy metals (as Pb), ≤0.03% halogenated compounds (as Cl)
loss
≤1% loss on drying, 105 °C
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: soluble 556 g/L
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
As: ≤2 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg, Hg: ≤1 mg/kg, Pb: ≤2 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
suitability
complies for appearance of solution
functional group
phenyl
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI key
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Application
- 2-Phenoxyethyl benzoate via phase-transfercatalyzed esterification with 2-phenoxyethyl bromide.
- Ynones by Pd free coupling reactionwith terminal alkynes in the presence of cyanuric chloride and magnesiumchloride.
- 3-Methyl-4-arylmethylene-isoxazol-5(4H)-onesby reacting ethyl acetoacetate, hydroxylamine hydrochloride, and aromaticaldehydes.
- 4-Pyrazolylmethylene-3-phenylisoxazol-5(4H)-onesvia three-component cyclocondensation of pyrazole-4-carbaxaldehyde withβ-ketoesters and hydroxylamine hydrochloride.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form powder | form - |
| solubility water: soluble 556 g/L | solubility - | solubility water: soluble(lit.) | solubility - |
| assay 99.0-100.5% (calc. to the dried substance) | assay - | assay ≥99.0% (NT) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| grade puriss. | grade - | grade purum p.a. | grade - |
| cation traces As: ≤2 mg/kg, Hg: ≤1 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg, Pb: ≤2 mg/kg | cation traces - | cation traces Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤2000 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg | cation traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium benzoate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 18106-1KG-R | 04061838755100 |
| 18106-6X1KG-R | 04061833544914 |