Przejdź do
17162
m-Endo Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
Membrana Endo Broth
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
705,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171606
705,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
basic fuchsin, 1 g/L , dipotassium phosphate, 7 g/L , lactose, 25 g/L , peptic digest of animal tissue, 20 g/L , sodium sulfite, 2.5 g/L , yeast extract, 6 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
final pH
7.5±0.2 (25 °C)
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
suitability
selective for Escherichia coli, selective for coliforms
Application
Bulion m-Endo jest używany do oznaczania bakterii z grupy coli w próbkach wody przy użyciu techniki filtra membranowego.[1]
Preparation Note
Zawiesić 61,5 g w 1 litrze wody destylowanej. Podgrzać do całkowitego rozpuszczenia pożywki. Sterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C przez 5 minut. Pożywka powinna być użyta tego samego dnia, w którym została ponownie uwodniona.
Uwaga: Fuksyna zasadowa jest potencjalnym czynnikiem rakotwórczym i należy zachować ostrożność, aby uniknąć wdychania sproszkowanego barwnika i zanieczyszczenia skóry.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
857666996562634
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
suitability
selective for Escherichia coli, selective for coliforms
suitability
selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Proteus spp., selective and differential for Salmonella spp., selective for coliforms
suitability
selective for Citrobacter spp., selective for Enterococcus spp., selective for Escherichia coli, selective for Klebsiella spp., selective for Proteus spp., selective for Salmonella spp., selective for Shigella spp., selective for Yersinia spp., selective for coliforms, selective for enterobacteriaceae
suitability
selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for coliforms
composition
basic fuchsin, 1 g/L , lactose, 25 g/L , sodium sulfite, 2.5 g/L , dipotassium phosphate, 7 g/L , yeast extract, 6 g/L , peptic digest of animal tissue, 20 g/L
composition
agar, 15 g/L , casein hydrolysate, 3.7 g/L , di-potassium hydrogen phosphate, 3.3 g/L , lactose, 9.4 g/L , pararosanilin (fuchsin), 0.8 g/L , peptone from meat, 3.7 g/L , potassium hydrogen phosphate, 1 g/L , sodium chloride, 3.7 g/L , sodium deoxycholate, 0.1 g/L , sodium lauryl sulfate, 0.05 g/L , sodium sulfite, 1.6 g/L , tryptose, 7.5 g/L , yeast extract, 1.2 g/L
composition
brilliant green, 0.015 g/L , disodium hydrogen phosphate, 6.45 g/L , glucose, 5 g/L , ox-bile, 20 g/L , peptone, 10 g/L , potassium dihydrogen phosphate, 2 g/L
composition
dipotassium hydrogen phosphate, 2.75 g/L , lactose, 5 g/L , 4-methylumbelliferyl-β-D-glucuronide, 0.1 g/L , potassium dihydrogen phosphate, 2.75 g/L , sodium chloride, 5 g/L , sodium lauryl sulfate, 0.1 g/L , L-tryptophan, 1 g/L , tryptose, 20 g/L
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)