Przejdź do
17124
Bulion do hodowli glonów
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
960,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41171607
960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
Quality Level
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
ammonium chloride, 0.05 g/L , calcium chloride, 0.058 g/L , dipotassium phosphate, 0.25 g/L , ferric chloride, 0.003 g/L , magnesium sulfate, 0.513 g/L , sodium nitrate, 1 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
final pH
7.0±0.2 (25 °C)
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
life science and biopharma
water monitoring, microbiology
suitability
algae
Application
For the isolation and cultivation of algae from soil, water and sewage.
Preparation Note
Zawiesić 1,87 g w 1 litrze wody destylowanej. Zagotować do całkowitego rozpuszczenia pożywki. Dozować według potrzeb. Sterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C przez 15 minut.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
701496263417171
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
algae
suitability
bacteria (general purpose media), nonselective for Escherichia coli, nonselective for Pseudomonas spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for coliforms
suitability
selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for coliforms
suitability
nonselective and differential for Escherichia coli, nonselective and differential for coliforms, nonselective and differential for enterobacteriaceae
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
composition
ammonium chloride, 0.05 g/L , dipotassium phosphate, 0.25 g/L , magnesium sulfate, 0.513 g/L , calcium chloride, 0.058 g/L , sodium nitrate, 1 g/L , ferric chloride, 0.003 g/L
composition
meat extract, 1 g/L , peptone, 5 g/L , sodium chloride, 5 g/L , yeast extract, 2 g/L
composition
dipotassium hydrogen phosphate, 2.75 g/L , lactose, 5 g/L , 4-methylumbelliferyl-β-D-glucuronide, 0.1 g/L , potassium dihydrogen phosphate, 2.75 g/L , sodium chloride, 5 g/L , sodium lauryl sulfate, 0.1 g/L , L-tryptophan, 1 g/L , tryptose, 20 g/L
composition
L-arginine, 0.04 g/L , L-aspartic acid, 0.048 g/L , bromocresol purple, 0.02 g/L , calcium chloride, 0.02 g/L , L-cystine, 0.04 g/L , dipotassium phosphate, 1.8 g/L , ferric ammonium citrate, 0.02 g/L , lactose, 20 g/L , magnesium sulfate, 0.2 g/L , nicotinic acid, 0.002 g/L , pantothenic acid, 0.002 g/L , sodium formate, 0.5 g/L , thiamine, 0.002 g/L
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
life science and biopharma
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
pictograms
Flame over circleExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12125-02-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
17124-500G04061838750815
Questions
  1. Dears, is this medium used also for cyanobacteria?
    1 answer
    1. As mentioned under suitability in the PROPERTIES section of the product page, this product is listed as being suitable for use in the culture of cyanobacteria. In addition, there are two other products that are specifically formulated for the culture of these organisms. To review each option please see the links below.
      C3061, Cyano BG-11 Medium
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c3061
      73818, BG11 Broth
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/73816