Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 715,00 zł |
Informacje o tej pozycji
environmental
food and beverages
microbiology
water monitoring
715,00 zł
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
casein enzymic hydrolysate, 20 g/L , lactose, 5 g/L , polyethylene glycol p-isooctylphenyl ether (Triton X-100), 1 mL/L , salicin, 0.5 g/L , sodium chloride, 5 g/L
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
final pH
6.9±0.2 (25 °C)
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
water monitoring
suitability
coliforms, selective for Escherichia coli, selective for coliforms
General description
Application
Features and Benefits
- Quality control with growth promotion test according to industry standards
- Quality assurance acc. to ISO 9001
- Cost-efficient powdered media
Preparation Note
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| suitability coliforms, selective for coliforms, selective for Escherichia coli | suitability selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for coliforms | suitability selective for Escherichia coli, selective for coliforms | suitability selective for Enterobacter spp., selective for Escherichia coli, selective for Salmonella spp., selective for coliforms |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
| manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename NutriSelect® Basic | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus |
| sterility non-sterile | sterility - | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| final pH 6.9±0.2 (25 °C) | final pH 6.8±0.2 (25 °C) | final pH 6.9±0.2 (25 °C) | final pH 6.8±0.2 (25 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under A1 Broth
signalword
Danger
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-93-1
9002-93-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1081501-200MG | 04061833841471 |
| 17112-500G | 04061838750686 |