Przejdź do
16654
3-glukozyd kwercetyny
analytical standard
Synonim(y):
Quercetin 3-β-D-glucoside, 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-β-glucoside, Isoquercitrin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
464.38
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
100989
1410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O12/c22-6-13-15(27)17(29)18(30)21(32-13)33-20-16(28)14-11(26)4-8(23)5-12(14)31-19(20)7-1-2-9(24)10(25)3-7/h1-5,13,15,17-18,21-27,29-30H,6H2/t13-,15-,17+,18-,21+/m1/s1
InChI key
OVSQVDMCBVZWGM-QSOFNFLRSA-N
General description
Quercetin is a flavonoid that can be consumed in the diet. It has antioxidant, anti-inflammatory, antiproliferative and anticarcinogenic properties. Quercetin 3-glucoside (Q3G) is a glucoside derivative of quercetin.[1]
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Q3G may be used as standard for calibration during HPLC analysis of diverse grape and wine phenolics using direct injection with UV-Vis photodiode array (DAD) and fluorescence detection.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: allium angelica arnica carum eucalyptus ginkgo hedera humulus hypericum melissa pimpinella primula sambucus glycyrrhiza lycium serenoa serenoa
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: arnika sambucus
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL82640PHL8923017793
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-glukozyd kwercetyny
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)
Aloys L A Sesink et al.
The Journal of nutrition, 133(3), 773-776 (2003-03-04)
Quercetin has antioxidant, anti-inflammatory, antiproliferative and anticarcinogenic properties. In plant foods, quercetin occurs mainly bound to various sugars via a beta-glycosidic link. We hypothesized that lactase phlorizin hydrolase (LPH), an enzyme at the brush border membrane of intestinal cells, is
HPLC analysis of diverse grape and wine phenolics using direct injection and multidetection by DAD and fluorescence.
Gomez-Alonso, Sergio, Esteban Garcia-Romero, and Isidro Hermosin-Gutierrez.
J. Food Compos. Anal., 20.7, 618-626 (2007)
Determination of the metabolite content of Brassica juncea cultivars using comprehensive two-dimensional liquid chromatography coupled with a photodiode array and mass spectrometry detection
Arena K, et al.
Molecules (Basel), 25(5), 1235-1235 (2020)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
CDS001207-500MG04061828984671
16654-10MG04061838748973
100213050004027269646912
109205050004022536571973
76704-500G-F04061832923871
08069-500G04061838651105