Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
30 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 539,00 zł |
Informacje o tej pozycji
539,00 zł
Quality Segment
form
liquid
density
0.910-0.950 g/mL at 20 °C
suitability
in accordance for LC-MS
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products |
| form liquid | form - | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.910-0.950 g/mL at 20 °C | density - | density - | density - |
| suitability in accordance for LC-MS | suitability - | suitability - | suitability - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
71.6 °F
flash_point_c
22 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?