Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zSchnelldorf Distribution | 1450,00 zł |
1 kg | Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zSchnelldorf Distribution | 3930,00 zł |
10 kg | Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zSchnelldorf Distribution | 32 330,00 zł |
30 kg | Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zSchnelldorf Distribution | 87 690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
synthetic
Quality Segment
agency
USP
form
powder
packaging
pkg of 10kg (1371279010), pkg of 1kg (1371271000), pkg of 250g (1371270250), pkg of 30kg (1371279030)
mp
250-253 °C (lit.)
suitability
suitable for manufacturing use
storage temp.
2-25°C
SMILES string
[Na+].CCCC([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
General description
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
| form powder | form - | form powder | form solid |
| suitability suitable for manufacturing use | suitability - | suitability - | suitability - |
| agency USP | agency - | agency - | agency - |
| mp 250-253 °C (lit.) | mp 250-253 °C (lit.) | mp 250-253 °C (lit.) | mp - |
| storage temp. 2-25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium butyrate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia