Przejdź do
12279
1,2-Propanediol
analytical standard
Synonim(y):
1,2-PDO, Propylene glycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
268,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
76.09
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
E Number:
E490
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-338-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1340498
268,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.62 (vs air)
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.7% (GC)
autoignition temp.
779 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
12.5 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.432 (lit.), n20/D 1.433
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
density
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
General description
1,2-Propanediol is a compound found to be chemically similar to ethylene glycol and is widely used in automobile antifreeze, activated charcoal preparations, cosmetics, beverages, ointments, etc. It is used as a diluent for the intravenous preparations of poorly water-soluble drugs.
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Application
1,2-Propanediol may be used as an analyte protectant for the gas chromatography-mass spectrometric detection of environmental contaminants in honey, honeybees and pollens. It is also used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in biological fluids using headspace-gas chromatography (HS-GC) technique.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Propanediol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
217.4 °F - closed cup
flash_point_c
103 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)