Przejdź do
11062
(−)-Aristolene
purum, ≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(1R,2S,4R,11R)-1,3,3,11-Tetramethyltri-cyclo[5.4.0.02.4]undec-6-ene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.35
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
assay
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D −93±2°, c = 1% in ethanol
refractive index
n20/D 1.503
bp
251-253 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1CCCC2=CC[C@@H]3[C@@H](C3(C)C)[C@@]12C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
GF43204834-1EA04061825393346
GF01838101-1EA04061825346762
357324-3.5G04061833596982
449229-7.6G04061833606735
GF08427292-2EA04061829505080
GF07750795-1EA04061825350448
GF26117490-2EA04061829496562
GF12220467-1EA04061821093257
GF17010986-1EA04061825358475
GF15807900-1EA04061825357645
GF21596160-1EA04061825354156
GF22425375-1EA04061825361321
GF22923974-1EA04061825361611
GF17748894-1EA04061825359007
GF18611276-1EA04061825359564
GF17010986-2EA04061829506339
GF19502164-1EA04061825360133
GF35321172-1EA04061825390222
GF35631200-2EA04061829517304
GF35321172-2EA04061829517229
GF10466760-1EA04061825352183
GF00427250-1EA04061825345796