Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.08
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-483-3
Beilstein/REAXYS Number:
505944
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Ethanolamine, ReagentPlus®, ≥99%
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
0.2 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
1436 °F
expl. lim.
17 %
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
170 °C (lit.), 69-70 °C/10 mmHg
mp
10-11 °C (lit.)
solubility
water: miscible 1000 g/L at 20 °C
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI key
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
This product has been replaced by 15014-ALDRICH | Ethanolamine, ≥99% | NH2CH2CH2OH
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Fast one-step synthesis of N-doped carbon dots by pyrolyzing ethanolamine.
Dong X, et al.
Journal of Material Chemistry C, 2(36), 7477-7481 (2014)
Aqueous solvation and functionalization of weak-acid polyelectrolyte thin films.
Peez RF, et al.
Langmuir, 14(15), 4232-4237 (1998)
Surface reactions of brominated arenes as a model for the formation of chlorinated dibenzodioxins and-furans in incineration: inhibition by ethanolamine.
Lippert T, et al.
Environmental Science & Technology, 25(8), 1485-1489 (1991)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M0375-100G | 04061835321070 |
| 1374500-300MG | 04061838731791 |
| 8170581000 | 04022536548777 |
| 8170589025 | 04022536648118 |
| 8003800500 | 04022536358048 |
| 8003800025 | 04027269250560 |
| 8003809050 | 04022536358086 |
| 8003809025 | 04022536358079 |
| 92816-1G | 04061833270387 |
| PHR1272-500MG | 04061835233366 |
| 912735-500G | 04061841994794 |
| 913243-1KG | 04061841994961 |