Przejdź do
10979
Środek montażowy na bazie alkoholu poliwinylowego z NPG, zapobiegający blaknięciu
pH 8.5-8.9
Synonim(y):
PVA-NPG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23151817
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
refractive index
n20/D 1.378
pH
8.5-8.9
density
1.08 g/mL at 20 °C
suitability
in accordance for application
storage temp.
2-8°C
Physical form
Aqueous solution containing tris(hydroxymethyl)aminomethane, tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, polyvinyl alcohol 22000, glycerol, and propyl gallate
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
241741-100G04061825411071
203130-5G04061838765673
208841-12KG04061833636466
310433-500G04061826677209
102765025004022536036472
102767025004022536036557
102765100004022536036496
417971-250G04061832586571
450804-50G04061832323879
792004-5G04061833491164
203130-25G04061838765666
208841-25G04061838770264
208841-500G04061838770288
208841-2KG04061838770271
102766050004022536036526
102761050004022536036427
102766010004022536036519