Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 516,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6FNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-891-2
Beilstein/REAXYS Number:
2208372
MDL number:
Assay:
≥98.5% (sum of isomers, GC)
516,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.5% (sum of isomers, GC)
mp
99-102 °C
functional group
amine, fluoro, nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H6FNO2/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10(11)12/h1-6H/b6-5+
InChI key
VRFSQVFSQAYHRU-AATRIKPKSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| assay ≥98.5% (sum of isomers, GC) | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 99-102 °C | mp 116-120 °C (lit.) |
| functional group amine, nitro, fluoro | functional group amine, nitro |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 738646-5G | 04061832883847 |
| 738646-1G | 04061826735596 |
| 09506-5G | 04061838656643 |