Przejdź do
09178
α-Hexylcinnamaldehyde
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
307,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH=C[(CH2)5CH3]CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.32
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
analytical standard
assay
≥98.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.5% water
refractive index
n20/D 1.545-1.555, n20/D 1.55 (lit.)
bp
174-176 °C/15 mmHg (lit.)
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)\C(CCCCCC)=C\c1ccccc1
InChI
1S/C15H20O/c1-2-3-4-6-11-15(13-16)12-14-9-7-5-8-10-14/h5,7-10,12-13H,2-4,6,11H2,1H3/b15-12+
InChI key
GUUHFMWKWLOQMM-NTCAYCPXSA-N
General description
α-Hexylcinnamaldehyde is a stable semisynthetic derivative of cinnamaldehyde. It has a characteristic floral scent, which makes it suitable as a commercial fragrance in perfumes, creams, shampoos, etc.
Application
α-Hexylcinnamaldehyde may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in cosmetic products by using a combination of solid-phase microextraction and gas chromatography with flame ionization detector and gas chromatography-mass spectrometry.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
86473W355801W339008
grade
analytical standard
grade
-
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
grade
FG
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
format
neat
format
-
format
-
format
-
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
refractive index
n20/D 1.545-1.555, n20/D 1.55 (lit.)
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
refractive index
n20/D 1.456 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Hexylcinnamaldehyde
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
?-Hexylcinnamaldehyde Synergistically Increases Doxorubicin Cytotoxicity Towards Human Cancer Cell Lines.
Di Giacomo S, et al.
Anticancer Research, 36(7), 3347-3351 (2016)
Quantitative determination of some volatile suspected allergens in cosmetic creams spread on skin by direct contact sorptive tape extraction?gas chromatography?mass spectrometry.
Sgorbini B, et al.
Journal of Chromatography A, 1217(16), 2599-2605 (2010)
Validation of SPME-GC-FID method for determination of fragrance allergens in selected cosmetic products
Divisova R, et al.
Acta Chromatographica , 27(3), 509-523 (2015)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
W245208-10KG-K04061837512896
W245208-5KG-K04061837545115
W245230-SAMPLE-K04061834355243
91224-1ML04061833262450
108049-1KG04061838344809
W245208-1KG-K04061837545108
W245230-500G-K04061834396529
W245230-100G-K04061834365501
W245208-SAMPLE-K04061837512926
108049-250G04061838677815
91224-5ML04061837245138
09178-1ML04061838653710