product line
Selectophore™
quality
function tested
SMILES string
Oc1ccccc1\C=N/NC(=O)c2cc3ccccc3cc2O
InChI
1S/C18H14N2O3/c21-16-8-4-3-7-14(16)11-19-20-18(23)15-9-12-5-1-2-6-13(12)10-17(15)22/h1-11,21-22H,(H,20,23)/b19-11-
InChI key
XTQAGBABCDSRSN-ODLFYWEKSA-N
General description
Odwiedź nasz portal Aplikacje czujników, aby dowiedzieć się więcej.
Application
Nanopoziomowe monitorowanie iterbu(III)
Packaging
Szklana butelka bez dna. Zawartość znajduje się wewnątrz stożka.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Ganjali, M.R., et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 114, 855-860 (2006)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 161268-5G | 04061836682668 |
| 161268-1G | 04061836682651 |