Przejdź do
08354
Methyltrioctylammonium thiosalicylate
≥95% (C)
Synonim(y):
Methyltrioctylammonium 2-mercaptobenzoate, Trioctylmethylammonium thiosalicylate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H59NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
521.88
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Quality Level
assay
≥95% (C)
impurities
≤2% water
mp
<10 °C
functional group
amine
SMILES string
[O-]C(=O)c1ccccc1S.CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C25H54N.C7H6O2S/c1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10/h5-25H2,1-4H3;1-4,10H,(H,8,9)/q+1;/p-1
InChI key
NJOSLBYBLJVAMY-UHFFFAOYSA-M
Other Notes
Ionic Liquid which can extract heavy metals (Pb, Cu, Cd)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Functionalized imidazolium cations with thioether, urea, or thiourea derivatized side chains act as metal-ligating moieties, whereas the PF6– anions provide the desired water immiscibility.
Sfunkcjonalizowane kationy imidazoliowe z pochodnymi łańcuchami bocznymi tioeterowymi, mocznikowymi lub tiomocznikowymi działają jako ugrupowania wiążące metal, podczas gdy aniony PF6- zapewniają pożądaną niemieszalność z wodą.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
W209708-10KG-K04061838190918
W209708-SAMPLE-K04061837502521
W209708-1KG-K04061838256614
PHR1212-3X1.2ML04061834414605
1037011-3X1.2ML04061838670717
123226-100ML04061838722188
296295-5X1ML04061837532719
801452902504027269212612
96109-10ML-F04061833317341
296295-1L04061826649435
296295-2L04061826649442
296295-100ML04061826649428