Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
EC Number:
205-563-8
UNSPSC Code:
41113319
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócapplication(s)
environmental
Other Notes
kit contains:
stearyl stearate, mineral oil standard for calibration 8 mg/ml in heptane
stearyl stearate, mineral oil standard for calibration 8 mg/ml in heptane
Legal Information
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
24.8 °F
flash_point_c
-4.0 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A96606-500G | 04061833412206 |
| A96606-5KG | 04061832763774 |
| 8001840250 | 04022536356228 |
| 8001840025 | 04027269075491 |
| A96606-100G | 04061833412190 |
| A96606-5G | 04061832763767 |
| 79997-50MG | 04061832974231 |