Przejdź do
07751
Pepton, mykologiczny nr 2
from Porcine pancreas, from Porcine skin, powder, for yeasts, for molds, suitable for microbiology
Synonim(y):
Pepton grzybowy nr 2, Pepton mykologiczny nr 2
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41106212
Quality Level
biological source
Porcine pancreas, Porcine skin
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino-nitrogen, ≥1.5% , total nitrogen (N), ≥12%
packaging
pkg of 500 g
storage condition
(Tightly closed. Dry.)
ign. residue
≤15%
loss
≤8.0% loss on drying
pH
5.0-6.0 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear (light yellow and light brown-yellow and light brown)
application(s)
microbiology
suitability
molds, yeasts
General description
Pepton mikologiczny nr 2 to mieszanina peptonów na bazie skóry i trzustki świń, stosowana do uzyskiwania bujnego wzrostu drożdży i pleśni. Jest to rodzaj peptonu, który jest szeroko stosowany jako źródło składników odżywczych w pożywkach mikrobiologicznych do hodowli grzybów chorobotwórczych i niepatogennych oraz identyfikacji saprofitycznych i dermatofitów - drożdży i pleśni. Pepton mikologiczny nr 2 zapewnia szeroką gamę składników odżywczych, w tym aminokwasy, witaminy, minerały i peptydy, które wspomagają wzrost różnych grzybów.
Application
Pepton, mykologiczny nr 2, jest powszechnie stosowany jako składnik wielu pożywek do hodowli drobnoustrojów w celu wzrostu i identyfikacji drożdży i pleśni z różnych próbek farmaceutycznych, środowiskowych oraz żywności i napojów.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
E11803-250G04061837512339
E11803-100G04061833601426
07751-500G04061838648426