Przejdź do
07592
trans-2-Nonenal
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
378,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH=CHCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.22
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
242-609-6
MDL number:
378,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
>1 (vs air)
assay
≥95.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.5% water
refractive index
n20/D 1.453 (lit.), n20/D 1.454-1.458
bp
88-90 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CCCCCC
InChI
1S/C9H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h7-9H,2-6H2,1H3/b8-7+
InChI key
BSAIUMLZVGUGKX-BQYQJAHWSA-N
General description
trans-2-Nonenal (T2N) is a volatile unsaturated aldehyde with an unpleasant greasy odor, present in low concentrations in barley, malt, and certain vegetables.[1] It is utilized as an insect repellent, insecticide, and flavor compound. T2N is one of the basic components contributing to the off-flavor and odor in stored beer.
Application
trans-2-Nonenal (T2N) may be used as a reference standard for the determination of the analyte in barley and malt samples by analytical methods.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
255653W256218W278203
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
300, 400
grade
analytical standard
grade
-
grade
FG, Halal, Kosher
grade
Halal, Kosher
assay
≥95.0% (GC)
assay
95%
assay
≥95%
assay
≥95%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-2-Nonenal
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
183.2 °F - closed cup
flash_point_c
84 °C - closed cup
target_organs
Respiratory system
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)