Przejdź do
07424
1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate
for electrochemistry, ≥99.0% (T)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2950,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11N3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥99.0% (T)
2950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥99.0% (T)
impurities
≤0.2% water
refractive index
n20/D 1.553
conductivity
~20.2 mS/cm
mp
-6 °C
anion traces
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
SMILES string
[S-]C#N.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.CHNS/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1-3/h4-6H,3H2,1-2H3;3H/q+1;/p-1
InChI key
VASPYXGQVWPGAB-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Ionic Liquids serve as non-aqueous electrolytes in electrochemical applications, valued for their conductivity and stability.
Ciecze jonowe służą jako niewodne elektrolity w zastosowaniach elektrochemicznych, cenione za ich przewodnictwo i stabilność.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1135906100104061838701305
P7626-25G04061835558704
P7626-250MG04061835558698
P7626-100G04061835558674
52332-1GM07790788051044
52332-25GM04055977271508
52332-5GM04055977271515
P7626-5G04061835558711
P7626-1G04061835558681
1083709100104061838683991
7110-5GM04055977241631
7130-250GM04061839914643
93482-250ML-F04061833282823
93482-50ML-F04061833282830
78830-5G04061835515257
78830-25G04061832947327
78830-1G04061832947310
07424-5G-F04061838648105
07424-50G-F04061838083715