Przejdź do
07410
Spożycie węglowodanów Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
496,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171606
496,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
according to ISO 11290-1:2017
sterility
non-sterile
product line
BioChemika
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
beef extract, 1.0 g/L , bromo cresol purpur, 0.10 g/L , proteose peptone, 10.0 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbe id | utilization test: suitable, microbiological culture: suitable
final pH
6.8±0.2 (25 °C)
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
suitability
bacteria, nonselective and differential for Escherichia coli, nonselective and differential for Listeria spp., nonselective and differential for Staphylococcus spp., nonselective and differential for coliforms
Application
Bulion zawierający węglowodany jest zalecany do hodowli i różnicowania gatunków Listeria.
Preparation Note
Zawiesić 16,1 g w 990 ml wody destylowanej. W razie potrzeby podgrzać do całkowitego rozpuszczenia pożywki. Sterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C przez 15 minut. Aseptycznie dodać 10 ml oddzielnie wysterylizowanego roztworu węglowodanów, aby uzyskać końcowe stężenie 0,5%. Dobrze wymieszać i rozlać do sterylnych probówek.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.464631.468131.46815
technique(s)
microbe id | utilization test: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
technique(s)
direct inoculation: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
suitability
bacteria, nonselective and differential for Listeria spp., nonselective and differential for coliforms, nonselective and differential for Escherichia coli, nonselective and differential for Staphylococcus spp.
suitability
Enterobacter spp., nonselective for
suitability
selective for bacteria: Escherichia Coli
suitability
selective for enterobacteriaceae
form
powder
form
liquid
form
liquid
form
liquid
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
sterility
non-sterile
sterility
sterile; autoclaved
sterility
sterile; autoclaved (tested for 7 days at 30-35°C)
sterility
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
259500-1G04061826075326
07410-500G04061838648082