Przejdź do
07364
Butyl hexanoate
analytical standard
Synonim(y):
Butyl caproate, Hexanoic acid butyl ester, NSC 4022
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CO2(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.26
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
210-964-6
MDL number:
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤1.0% water
refractive index
n20/D 1.414-1.418, n20/D 1.416 (lit.)
bp
61-62 °C/3 mmHg (lit.)
density
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-7-8-10(11)12-9-6-4-2/h3-9H2,1-2H3
InChI key
RPRPDTXKGSIXMD-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
177.8 °F - closed cup
flash_point_c
81 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
211737-100G04061831828849
211737-25G04061838771957
07364-1ML04061838647993