Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.61
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Aby zapytać o ten produkt 06756, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
functional group
hydroxyl
SMILES string
Cl.N[C@H]1CCC[C@H]1O
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;/h4-5,7H,1-3,6H2;1H/t4-,5+;/m0./s1
InChI key
ZFSXKSSWYSZPGQ-UYXJWNHNSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (1R,2S)-cis-2-Aminocyclopentanol hydrochloride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| Q2125-500ML | 04061838190444 |
| Q2125-1L | 04061838190437 |
| 22550-250ML-F | 04061838779496 |
| 22550-1L-F | 04061838252579 |
| 8058050100 | 04022536387581 |
| 8058050250 | 04022536387598 |
| 06756-1G-F | 04061834411017 |
| 06756-5G-F | 04061832718620 |