Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2Si(CH3)2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.23
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1734304
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
purum
assay
≥97.0% (GC)
bp
69 °C (lit.)
density
0.710 g/mL at 20 °C (lit.)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 282790-5G | 04061833321195 |