Przejdź do
05693
Wzorzec erbu dla ICP
TraceCERT®, 1 g/L Er in nitric acid (nominal concentration)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
835,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
835,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
concentration
1 g/L Er in nitric acid (nominal concentration)
technique(s)
ICP: suitable
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany zgodnie z normą ISO 17034 i charakteryzowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten CRM jest identyfikowalny w jednostkach SI kg i mierzony względem materiału pierwotnego z National Metrology Institute (NMI), np.
. Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony https://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność, datę wygaśnięcia i szczegółowe informacje o zanieczyszczeniach śladowych.
Application
Erbium Standard może być stosowany jako wzorzec kalibracyjny w analizie elementarnej metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-OES).
Analysis Note
1 g/L Er w 2% kwasie azotowym, przygotowany z wysokiej czystości Er2O3, HNO3 i wody
Other Notes
Pełna lista naszych produktów ICP i AAS, w tym informacje techniczne i przykładowe certyfikaty, znajduje się na stronie Strona standardów ICP i AAS.
Szczegółowe informacje na temat naszych kompletnych rozwiązań workflow dla ICP-AAS można znaleźć w naszej broszurze: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, wprowadzamy cyfrowe certyfikaty COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
448819310492504
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
concentration
1 g/L Er in nitric acid (nominal concentration)
concentration
1 g/L Tb in nitric acid (nominal concentration)
concentration
10 g/L Cr in nitric acid (nominal concentration)
concentration
10 g/L Sc in nitric acid (nominal concentration)
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
05693-100ML04061838642585