Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13NO3·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.64
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
219-028-1
MDL number:
Assay:
≥85%
grade
technical
Quality Level
assay
≥85%
functional group
amine, ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CCOC(=N)CC(=O)OCC
InChI
1S/C7H13NO3.ClH/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2;/h8H,3-5H2,1-2H3;1H
InChI key
HYMXUYQKXCHWDC-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 05563-5G-F | 04061831818307 |
| 05563-25G-F | 04061831828085 |