Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 686,00 zł |
Informacje o tej pozycji
686,00 zł
Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
concentration
1 g/L Ge in nitric acid (nominal concentration)
technique(s)
ICP: suitable
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
General description
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony https://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność, datę wygaśnięcia i szczegółowe informacje o śladowych zanieczyszczeniach.
Application
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® |
| technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| product line TraceCERT® | product line TraceCERT® | product line TraceCERT® | product line TraceCERT® |
| application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc |
| concentration 1 g/L Ge in nitric acid (nominal concentration) | concentration 10 g/L Co in nitric acid (nominal concentration) | concentration 10 g/L Si in nitric acid (nominal concentration) | concentration 1 g/L Rb in nitric acid (nominal concentration) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T5400-25G | 04061832248660 |
| 05419-100ML | 04061838637413 |