Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
240-392-2
Beilstein/REAXYS Number:
4910138
MDL number:
Quality Level
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +15.5±0.5°, c = 2.7% in H2O
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
technique(s)
HPLC: suitable
color
colorless to white
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C14H17N3O3/c1-8(15)13(18)17-12(14(19)20)6-9-7-16-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7-8,12,16H,6,15H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20)/t8-,12-/m0/s1
InChI key
WUGMRIBZSVSJNP-UFBFGSQYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| W310301-5KG-K | 04061837807183 |
| W310311-500G-K | 04061833905555 |
| W310311-100G-K | 04061834397229 |
| 918660-4L | 04065265245814 |
| 40951-1ML | 04061831989311 |
| 933856-1L | 04065270038401 |
| W310301-1KG-K | 04061837807176 |
| V403-100G | 04061837480973 |
| W310301-10KG-K | 04061837807169 |
| W310311-SAMPLE-K | 04061834355991 |
| W310311-1KG-K | 04061833905548 |
| W310301-SAMPLE-K | 04061837520556 |
| 918660-2.5L | 04065265245807 |
| V403-500G | 04061837480980 |
| 933856-100ML | 04065270038395 |
| 918660-1L | 04065265245791 |