Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2CH2COOCH3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.58
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3556748
Quality Level
assay
≥98.0% (AT)
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
colorless to white
mp
103-107 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.COC(=O)CCN
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-7-4(6)2-3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H
InChI key
XPGRZDJXVKFLHQ-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| Y0001779 | 04061833828656 |
| H7125-25G | 04061832091273 |
| H7125-1G | 04061833803295 |
| H7125-5G | 04061833803318 |
| 59964-100MG | 04061832644769 |
| 3779-1GM | 07790788049744 |
| 3779-5GM | 04055977213027 |
| 05210-10G | 04061838637253 |