Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 301,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2P(O)(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.04
UNSPSC Code:
77101502
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1701219
301,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (TLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤3.0% water (calc. from elemental analysis)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
NCP(O)(O)=O
InChI
1S/CH6NO3P/c2-1-6(3,4)5/h1-2H2,(H2,3,4,5)
InChI key
MGRVRXRGTBOSHW-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format - | format - | format - |
| assay ≥98.0% (TLC) | assay - | assay 98% | assay 99% |
| grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade - | grade - |
| product line PESTANAL® | product line TraceCERT® | product line - | product line - |
| impurities ≤3.0% water (calc. from elemental analysis) | impurities - | impurities - | impurities - |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (Aminomethyl)phosphonic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?