Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H19N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.24
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1719319
Quality Level
assay
≥97.0%
optical purity
enantiomeric ratio: >99.0:1.0 (GC)
SMILES string
CCCCCC[C@H](C)N
InChI
1S/C8H19N/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8H,3-7,9H2,1-2H3/t8-/m0/s1
InChI key
HBXNJMZWGSCKPW-QMMMGPOBSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
123.8 °F
flash_point_c
51 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8209730005 | 04022536470757 |
| P13207-10G | 04061834354550 |