Przejdź do
04991
2,6-Lutidine
analytical standard
Synonim(y):
2,6-Dimethylpyridine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
676,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.15
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-587-3
Beilstein/REAXYS Number:
105690
MDL number:
676,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.7% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.497 (lit.), n20/D 1.499
bp
143-145 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
density
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Cc1cccc(C)n1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h3-5H,1-2H3
InChI key
OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W438933336106L3900
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
application(s)
-
grade
analytical standard
grade
FG, Fragrance grade
grade
-
grade
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
assay
≥99.7% (GC)
assay
≥98%
assay
≥99.0 %
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Lutidine
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
89.6 °F
flash_point_c
32 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elena Arceo et al.
Nature chemistry, 5(9), 750-756 (2013-08-24)
Asymmetric catalytic variants of sunlight-driven photochemical processes hold extraordinary potential for the sustainable preparation of chiral molecules. However, the involvement of short-lived electronically excited states inherent to any photochemical reaction makes it challenging for a chiral catalyst to dictate the
Jun Gao et al.
Journal of hazardous materials, 130(1-2), 141-147 (2005-10-26)
The homogeneous catalytic N-oxidation of two picolines and two lutidines by hydrogen peroxide has been studied calorimetrically using a heat flow and power compensation SIMULAR reaction calorimeter. The objective of this work was to extend a previously developed kinetic model
Ikuo Nakanishi et al.
Organic & biomolecular chemistry, 3(4), 626-629 (2005-02-11)
The scavenging reaction of 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical (DPPH.) or galvinoxyl radical (GO.) by a vitamin E model, 2,2,5,7,8-pentamethylchroman-6-ol (1H), was significantly accelerated by the presence of Mg(ClO4)2 in de-aerated methanol (MeOH). Such an acceleration indicates that the radical-scavenging reaction of 1H
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
04991-5ML-F04061838635983