Przejdź do
04721
® STAR 488, streptawidyna
manufacturer/tradename
Abberior GmbH
fluorescence
λex 503 nm; λem 524 nm±10 nm in H2O
suitability
corresponds for SDS-PAGE
detection method
fluorometric
storage temp.
2-8°C
Application
Zaprojektowany i przetestowany pod kątem fluorescencyjnej mikroskopii superrozdzielczej
Analysis Note
Nieskoniugowany barwnik ≤5% całkowitej fluorescencji
Legal Information
abberior is a registered trademark of Abberior GmbH
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
251739-500G04061825937939
04721-1MG04061835503711